6-Methoxy-1-indanone ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
L15819.03EA 38 EUR
L15819.03 L15819.06
6-Methoxy-1-indanone ≥99%
6-Methoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Kookpunt: 270 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 104…109 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00021232
CAS-nummer: 13623-25-1