Ninhydrin ACS
Waarschuwing
0544-100GEA 0 EUR
0544-100G
Ninhydrin ACS
Ninhydrin
Reacts with aldehydes and primary amines to form highly fluorescent ternary compounds.
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Kookpunt: 351 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 250…258 °C
Dichtheid: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003791
CAS-nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 12,06646
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Sensitivity to Amino Acids Pass
Solubility (1.0%, Water) Pass