Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Ninhydrin, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Sigma-Aldrich
Waarschuwing
SIALN4876-100GEA 196 EUR InStock
SIALN4876-100G SIALN4876-500G
Ninhydrin, Sigma-Aldrich®
Ninhydrin
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Kookpunt: 351 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 250…258 °C
Dichtheid: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003791
CAS-nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
UN: 0000
Merck Index: 12,06646
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal