Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Leverancier: Merck
Waarschuwing
48499.EA 153 EUR
48499.
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Formule: C₂₂H₁₂
MW: 276,34 g/mol
Kookpunt: 536 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 163…164 °C
CAS-nummer: 193-39-5
EINECS: 205-893-2