5-Chloroindole ≥98%
|
Waarschuwing
|
A13592.14EA
808
EUR
A13592.14
5-Chloroindole ≥98%
5-Chloroindole
Formule:
C₈H₆ClN MW: 151,6 g/mol Smeltpunt: 69…73 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005672 CAS-nummer: 17422-32-1 EINECS: 241-448-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...