Indole-5-carbonitrile 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO110790010EA 37.7 EUR
ACRO110790010 ACRO110790050
Indole-5-carbonitrile 99%
Indole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Smeltpunt: 106…109 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00005669
CAS-nummer: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
GC ≥98.5 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g