Indole-3-carboxylic acid 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO307610010EA 38.2 EUR
ACRO307610010 ACRO307610050
Indole-3-carboxylic acid 99%
Indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Smeltpunt: 200…203 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005624
CAS-nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %