5-Fluoroindole
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM51747925EA 0 EUR
MOLEM51747925
5-Fluoroindole
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Kookpunt: 85 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: 46 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00005671
CAS-nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4