5-Nitroindole
Leverancier: Molekula
MOLEM20819045EA 0 EUR
MOLEM20819045
5-Nitroindole
5-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltpunt: 140 °C
MDL-nummer: MFCD00005673
CAS-nummer: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0