6-Nitroindole ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
A12927.14EA 951 EUR
A12927.14 A12927.03
6-Nitroindole ≥97%
6-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltpunt: 141…145 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051497
CAS-nummer: 4769-96-4
EINECS: 225-311-0