7-Methoxyindole
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM89429300EA 0 EUR
MOLEM89429300
7-Methoxyindole
7-Methoxyindole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kookpunt: 298 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD00047203
CAS-nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1