6-Methylindole
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE43956247-250MGEA 0 EUR
MOLE43956247-250MG
6-Methylindole
6-Methylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kookpunt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 30…31 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00005682
CAS-nummer: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9,