7-Ethylindole ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
L14875.18EA 308 EUR
L14875.18 L14875.09
7-Ethylindole ≥98%
7-Ethylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Kookpunt: 230 °C
Dichtheid: 1,058
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00143514
CAS-nummer: 22867-74-9
EINECS: 000-000-0