2,3-Dimethylindole ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
A18504.18EA 188 EUR
A18504.18 A18504.09
2,3-Dimethylindole ≥97%
2,3-Dimethylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Kookpunt: 285 °C (750 mmHg)
Smeltpunt: 105…107 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005617
CAS-nummer: 91-55-4
EINECS: 202-076-2