2,5-Dimethylindole
Leverancier: Molekula
MOLE22095440-1GEA 0 EUR
MOLE22095440-1G
2,5-Dimethylindole
2,5-Dimethylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Kookpunt: 282 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 116 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00005621
CAS-nummer: 1196-79-8
EINECS: 214-816-1