Gadolinium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
Ampuled under argon
43673.14EA
607
EUR
43673.14
43673.22
43673.06
Gadolinium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Gadolinium tribromide
Formule:
Br₃Gd MW: 396,96 g/mol Smeltpunt: 770 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00049741 CAS-nummer: 13818-75-2 EINECS: 237-494-4 |