Lanthanum(III) bromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
Ampuled under argon
35800.09EA 428 EUR
35800.09 35800.04 35800.18
Lanthanum(III) bromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) bromide
Formule: Br₃La
MW: 378,62 g/mol
Smeltpunt: 789 °C
Dichtheid: 5,06 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016161
CAS-nummer: 13536-79-3
EINECS: 236-896-7