Dysprosium trichloride, ultra dry ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
Ampuled under argon
35692.06EA 243 EUR
35692.06 35692.14
Dysprosium trichloride, ultra dry ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trichloride
Formule: Cl₃Dy
MW: 268,86 g/mol
Smeltpunt: 718 °C
Dichtheid: 3,67
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010984
CAS-nummer: 10025-74-8
EINECS: 233-039-9