Erbium trichloride, watervrij ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
89917.18EA
882
EUR
89917.18
89917.30
89917.09
Erbium trichloride, watervrij ≥99.9% (metals basis)
Erbium trichloride
Formule:
Cl₃Er MW: 273,62 g/mol Kookpunt: 1500 °C Smeltpunt: 774 °C Dichtheid: 4,1 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010989 CAS-nummer: 10138-41-7 EINECS: 233-385-0 |