Neodymium tribromide hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
14606.22EA
280
EUR
14606.22
14606.14
Neodymium tribromide hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Neodymium tribromide hydrate
Formule:
Br₃Nd·H₂O MW: 401,97 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00748137 CAS-nummer: 29843-90-1 EINECS: 236-897-2 |