Neodymium trichloride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
18680.22EA
1040
EUR
18680.22
18680.06
18680.14
Neodymium trichloride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Neodymium trichloride
Formule:
Cl₃Nd MW: 250,6 g/mol Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 784 °C Dichtheid: 4,134 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011132 CAS-nummer: 10024-93-8 EINECS: 233-031-5 |