Cerium trifluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
41408.09EA 108 EUR
41408.09 41408.18
Cerium trifluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium trifluoride
For vacuum deposition
Formule: CeF₃
MW: 197,11 g/mol
Kookpunt: ∼2300 °C
Smeltpunt: 1460 °C
Dichtheid: 6,16
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010932
CAS-nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042