Dysprosium trifluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
13656.22EA
331
EUR
13656.22
13656.14
Dysprosium trifluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dysprosium trifluoride
Formule:
DyF₃ MW: 219,5 g/mol Kookpunt: 2200 °C Smeltpunt: 1360 °C Dichtheid: 7,5 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016071 CAS-nummer: 13569-80-7 EINECS: 236-992-9 |