Dysprosium trifluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
41409.18EA 566 EUR
41409.18 41409.09
Dysprosium trifluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trifluoride
For vacuum deposition
Formule: DyF₃
MW: 219,5 g/mol
Kookpunt: 2200 °C
Smeltpunt: 1360 °C
Dichtheid: 7,5
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016071
CAS-nummer: 13569-80-7
EINECS: 236-992-9