Erbium trifluoride, watervrij ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
11312.18EA
620
EUR
11312.18
11312.09
Erbium trifluoride, watervrij ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbium trifluoride
Formule:
ErF₃ MW: 224,26 g/mol Kookpunt: 2200 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1350 °C Dichtheid: 6,4 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016074 CAS-nummer: 13760-83-3 EINECS: 237-356-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |