Neodymium trifluoride, Patinal®
Leverancier: Merck
1.06739.0100EA 0 EUR
1.06739.0100
Neodymium trifluoride, Patinal®
Neodymium trifluoride
Formule: F₃Nd
MW: 201,24 g/mol
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1410 °C
Dichtheid: 6,5 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011135
CAS-nummer: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
ADR: 6.1,III