Thulium(III) fluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
13652.06EA
282
EUR
13652.06
13652.03
13652.14
Thulium(III) fluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Thulium(III) fluoride
Formule:
F₃Tm MW: 225,93 g/mol Kookpunt: 2200 °C Smeltpunt: 1158 °C Dichtheid: 7,9 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00049611 CAS-nummer: 13760-79-7 EINECS: 237-353-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III |