Ytterbium(III) fluoride, watervrij ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
11189.03EA 39.7 EUR
11189.03 11189.18 11189.09
Ytterbium(III) fluoride, watervrij ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ytterbium(III) fluoride
Formule: F₃Yb
MW: 230,04 g/mol
Kookpunt: 2227 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1157 °C
Dichtheid: 8,2
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00049615
CAS-nummer: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III