Ytterbium(III) fluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Gevaar
41423.09EA 112 EUR
41423.09 41423.18
Ytterbium(III) fluoride, watervrij ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ytterbium(III) fluoride
For vacuum deposition
Formule: F₃Yb
MW: 230,04 g/mol
Kookpunt: 2227 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1157 °C
Dichtheid: 8,2
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00049615
CAS-nummer: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III