Cerium(IV) oxide ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
43818.09EA
65.4
EUR
43818.09
43818.18
Cerium(IV) oxide ≥99.9%
Cerium(IV) oxide
for vacuum deposition
Formule:
CeO₂ MW: 172,11 g/mol Kookpunt: 3468 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 2600 °C Dichtheid: 7,132 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010933 CAS-nummer: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |