Cerium(IV) oxide ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
44662.14EA
62.1
EUR
44662.14
44662.36
44662.22
Cerium(IV) oxide ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium(IV) oxide
Formule:
CeO₂ MW: 172,11 g/mol Kookpunt: 3468 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 2600 °C Dichtheid: 7,132 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010933 CAS-nummer: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |