Dysprosium(III) oxide ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
11318.22EA 476 EUR
11318.22 11318.36 11318.14
Dysprosium(III) oxide ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dysprosium(III) oxide
Formule: Dy₂O₃
MW: 373 g/mol
Smeltpunt: 2340 °C
Dichtheid: 7,81
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010986
CAS-nummer: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482