Holmium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
36357.18EA 684 EUR
36357.18 36357.09
Holmium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Holmium(III) oxide
Formule: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Kookpunt: 2600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2360 °C
Dichtheid: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011053
CAS-nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3