Holmium(III) oxide ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
24591.105EA 112 EUR
24591.105
Holmium(III) oxide ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Holmium(III) oxide
Formule: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Kookpunt: 2600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2400 °C
Dichtheid: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00011053
CAS-nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99.9 %
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer