Samarium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
11229.14EA
53.6
EUR
11229.14
11229.36
11229.A1
11229.22
Samarium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium(III) oxide
Formule:
O₃Sm₂ MW: 348,72 g/mol Smeltpunt: 2300 °C Dichtheid: 7,68 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011237 CAS-nummer: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Merck Index: 14,08347 |