Samarium(III) oxide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
36278.09EA 118 EUR
36278.09 36278.18
Samarium(III) oxide ≥99.9% (metals basis)
Samarium(III) oxide
Formule: O₃Sm₂
MW: 348,72 g/mol
Smeltpunt: 2300 °C
Dichtheid: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011237
CAS-nummer: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347