Thulium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
36279.04EA 168 EUR
36279.04 36279.09
Thulium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Thulium(III) oxide
Formule: O₃Tm₂
MW: 385,87 g/mol
Smeltpunt: 2425 °C
Dichtheid: 8,6 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011285
CAS-nummer: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6