Ytterbium(III) oxide 99.99%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO264300100EA
124
EUR
ACRO264300100
Ytterbium(III) oxide 99.99%
Ytterbium(III) oxide
Formule:
O₃Yb₂ MW: 394,08 g/mol Smeltpunt: 2346 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011290 CAS-nummer: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |