Ytterbium(III) oxide ≥99.998% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
10919.06EA
91.3
EUR
10919.06
10919.14
Ytterbium(III) oxide ≥99.998% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ytterbium(III) oxide
Formule:
O₃Yb₂ MW: 394,08 g/mol Smeltpunt: 2227 °C Dichtheid: 9,2 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011290 CAS-nummer: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 |