Ytterbium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
11191.A1EA
1130
EUR
11191.A1
11191.22
11191.14
Ytterbium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ytterbium(III) oxide
Formule:
O₃Yb₂ MW: 394,08 g/mol Smeltpunt: 2227 °C Dichtheid: 9,2 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011290 CAS-nummer: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 |