Ytterbium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Scientific
36252.22EA 615 EUR
36252.22 36252.14
Ytterbium(III) oxide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ytterbium(III) oxide
Formule: O₃Yb₂
MW: 394,08 g/mol
Smeltpunt: 2227 °C
Dichtheid: 9,2
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011290
CAS-nummer: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0