Ammonium cerium(IV) nitrate ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
11332.22EA
121
EUR
11332.22
11332.36
11332.09
Ammonium cerium(IV) nitrate ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ammonium cerium(IV) nitrate
Formule:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ MW: 548,22 g/mol Smeltpunt: 107…108 °C Dichtheid: 2,2 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00151121 CAS-nummer: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,00509 |