Ammonium cerium(IV) nitrate ≥94%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
22595.297EA 275 EUR
22595.297
Ammonium cerium(IV) nitrate ≥94%, TECHNICAL
Ammonium cerium(IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Smeltpunt: 107…108 °C
Dichtheid: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151121
CAS-nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 94 %