Naphthacene 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO105260010EA 182 EUR
ACRO105260010 ACRO105265000 ACRO105260050
Naphthacene 98%
Naphthacene
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003702
CAS-nummer: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06456
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %