1,8-Naftyleendiamine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A15966.0BEA
515
EUR
A15966.0B
A15966.18
A15966.30
1,8-Naftyleendiamine 97%
1,8-Naftyleendiamine
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Kookpunt: 205 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 61…65 °C Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 195 °C (383 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004033 CAS-nummer: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 UN: 3259 ADR: 8,III Merck Index: 12,06459 |