1,8-Naftyleendiamine
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE13442989-25GEA 0 EUR
MOLE13442989-25G
1,8-Naftyleendiamine
1,8-Naftyleendiamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Kookpunt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 64…65 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 195 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004033
CAS-nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06459