2-Ethoxynaphthalene ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23327.14EA 22.7 EUR
B23327.14 B23327.36 B23327.22
2-Ethoxynaphthalene ≥99%
2-Ethoxynaphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Kookpunt: 282 °C
Smeltpunt: 35…37 °C
Dichtheid: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 134 °C (273 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016808
CAS-nummer: 93-18-5
EINECS: 202-226-7
Merck Index: 13,03788