2-Methoxynaphthalene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
A17650.0BEA
114
EUR
A17650.0B
A17650.30
2-Methoxynaphthalene ≥98%
2-Methoxynaphthalene
Formule:
C₁₁H₁₀O MW: 158,2 g/mol Kookpunt: 272…274 °C Smeltpunt: 70…75 °C Dichtheid: 1,266 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: ∼139 °C (282 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004061 CAS-nummer: 93-04-9 EINECS: 202-213-6 Merck Index: 12,06076 |