1,3-Dihydroxynaphthalene
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE11570182-5GEA 0 EUR
MOLE11570182-5G
1,3-Dihydroxynaphthalene
1,3-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kookpunt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 124 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003965
CAS-nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483