1,3-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6250-1GEA 71 EUR
N6250-1G N6250-5G N6250-25G N6250-10G
1,3-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kookpunt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 124 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003965
CAS-nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483